Principaux documents
S841145
N-BENZYLIDENE-2-NAPHTHYLAMINE
AldrichCPR
S841145-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S841145-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.3
Numéro MDL:
37,90 $