Principaux documents
S837148
(1-NAPHTHYL)TRIETHOXYSILANE
AldrichCPR
S837148-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S837148-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.438
Numéro MDL:
261,00 $