Principaux documents
S835641
TRIS(2-METHOXYPHENYL)SILANOL
AldrichCPR
S835641-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S835641-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H22O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.493
Numéro MDL:
37,90 $