Principaux documents
S827215
N,N-DIMETHYL-ALPHA-(TRIPHENYLSILYL)BENZYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.609
Numéro MDL:
Autres remarques