S278319
(2-METHOXYCARBONYL-1H-INDOL-3-YLMETHYL)-TRIMETHYL-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.224
Numéro MDL:
Produits recommandés