Principaux documents
S822426
(PHENETHYL)TRIPHENYLGERMANE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H24Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.071
Numéro MDL:
37,90 $