Documents
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermanium hydride
98%
Synonyme(s) :
Triethylgermane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3GeH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
Application
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)