Documents
211710
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium bromide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3GeBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C (lit.)
Pf
−25 °C (lit.)
Densité
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters. Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)