Principaux documents
S808636
BETA-NITRO-3,4,5-TRIMETHOXYSTYRENE
AldrichCPR
S808636-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S808636-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.23
Numéro MDL:
146,00 $