Principaux documents
S799637
(S)-(+)-2-METHYLBUTYRAMIDE
AldrichCPR
S799637-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S799637-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
261,00 $