Principaux documents
S683396
MORPHOLINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S683396-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S683396-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H10ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.583
Numéro MDL:
261,00 $