Principaux documents
S770396
1-CHLORO-2-ETHYL-5-NITROBENZENE
AldrichCPR
S770396-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S770396-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.611
Numéro MDL:
37,90 $