Principaux documents
S752045
2,3,4,5-TETRAFLUOROANILINE
AldrichCPR
S752045-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S752045-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H3F4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.091
Numéro MDL:
37,90 $