Principaux documents
S734578
METHYL 2-(4-CHLOROPHENYL)ACETATE
AldrichCPR
S734578-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S734578-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.624
Numéro MDL:
37,90 $