Principaux documents
S710660
DIETHYL (3-METHOXYCARBONYL-2-PROPENYL)PHOSPHONATE
AldrichCPR
S710660-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S710660-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H17O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.207
Numéro MDL:
37,90 $