Principaux documents
S684589
ALPHA-(PHENYLIMINO)-P-CRESOL
AldrichCPR
S684589-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S684589-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.239
Numéro MDL:
261,00 $