Principaux documents
S590649
4-(BENZYLIDENEAMINO)PHENOL
AldrichCPR
S590649-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S590649-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.239
Numéro MDL:
37,90 $