Principaux documents
S675679
3-HYDROXY-2-NAPHTHOIC ACID N2-(3,4,5-TRIMETHOXYCINNAMOYL)HYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.442
Numéro MDL:
37,90 $