Principaux documents
F16001
Sigma-Aldrich
Formamidinesulfinic acid
≥98%
Synonyme(s) :
Aminoiminomethanesulfinic acid, Thiourea dioxide
100 G
52,80 $
52,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
52,80 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(=NH)SO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.12
Beilstein:
506653
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Pf
124-127 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=N)S(O)=O
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
Clé InChI
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Convenient reagent for the reduction of ketones to secondary alcohols.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Preparation of technetium-99m glucoheptonate utilizing formamidine sulfinic acid.
J R Scott et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 7(1), 71-73 (1980-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid in the preparation of 99mTc-labelled radiopharmaceuticals--a cautionary note.
J Baldas et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 8(1), 110-111 (1981-01-01)
J Baldas et al.
European journal of nuclear medicine, 7(4), 187-189 (1982-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid as a reducing agent in the presence of technetium-99-pertechnetate and diethyldithiocarbamate ligand has been shown to yield a complex containing a Tc = CO bond. The carbon monoxide present in this complex originates from