Principaux documents
S658073
4-(2-HYDROXYETHYLTHIO)-1,8-NAPHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.297
Numéro MDL:
Autres remarques