Principaux documents
S653160
4,4'-BIS(N-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENE)AMINO)DIPHENYL SULFONE
AldrichCPR
S653160-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S653160-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C34H24N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.645
Numéro MDL:
37,90 $