Principaux documents
ERMAC082
6-Methylchrysene
ERM®, certified reference material
1 EA
531,00 $
531,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
531,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Beilstein:
1954732
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
531,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
Clé InChI
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable