Principaux documents
S653144
4,4'-BIS(4-HYDROXYBENZYLIDENEAMINO)DIPHENYL SULFONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.524
Numéro MDL:
Autres remarques