Principaux documents
S630616
4-NITROPHENYL TRICHLOROMETHYL SULFIDE
AldrichCPR
S630616-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S630616-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H4Cl3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.538
Numéro MDL:
261,00 $