Documents
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
Synonyme(s) :
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Point d'ébullition
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup