Principaux documents
S615188
1-METHYL-3-PHENYL-2-THIOUREA
AldrichCPR
S615188-250MG
54,40 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S615188-250MG
54,40 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.246
Numéro MDL:
54,40 $