Principaux documents
S603074
2-ACETYL-3,3-DIMETHYLBICYCLO(2.2.1)HEPTANE
AldrichCPR
S603074-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S603074-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.266
Numéro MDL:
37,90 $