529184
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
168 °C (lit.)
Densité
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)c(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H
Clé InChI
CYIFJRXFYSUBFW-UHFFFAOYSA-N
Application
- bis(2,4,5-trifluorophenyl)methanone
- 8-phenyl-7-tosyl-1-(2,4,5-trifluorophenyl)octahydro-1H-pyrano[3,4-c] pyridine
- (E)-4-methoxy-N′-(2,4,5-trifluorobenzylidene)-benzohydrazide monohydrate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter