Principaux documents
S594423
N-(4-METHYLBENZYLIDENE)-4-CHLOROANILINE
AldrichCPR
S594423-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S594423-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.711
Numéro MDL:
37,90 $