Key Documents
S580406
N,N'-(METHYLENEDI-4,1-PHENYLENE)BIS(4-MORPHOLINECARBOXAMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.504
Numéro MDL:
Autres remarques