Documents
S573175
Sigma-Aldrich
ISOPROPYL STEARATE
new
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable