Principaux documents
8.22102
Sigma-Aldrich
Myristate d′isopropyle
for synthesis
Synonyme(s) :
Myristate d’isopropyle, Ester isopropylique de l’acide tétradécanoïque, ester isopropylique de l’acide myristique
100 ML
59,50 $
1 L
122,00 $
2.5 L
217,00 $
25 KG
2 580,00 $
59,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
59,50 $
1 L
122,00 $
2.5 L
217,00 $
25 KG
2 580,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-751-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
140 °C/3 hPa
Température de transition
flash point >150 °C
Solubilité
<0.05 mg/L
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Clé InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Formulation de nanoémulsions : étude sur la formulation de nanoémulsions de célastrol à l'aide de myristate d'isopropyle et d'huile de noix de coco vierge pour améliorer les systèmes de délivrance de médicaments (Abdullah et al., 2022).
  • Approches de synthèse verte : examen de méthodes de synthèse verte pour la production de myristate d'isopropyle dans de nouveaux milieux monophasés, contribuant à des procédés de chimie durable (Vadgama et al., 2015).
  • Amélioration de la délivrance de médicaments par voie transdermique : étude des effets du myristate d'isopropyle en tant qu'activateur de la pénétration cutanée pour améliorer la délivrance d'ingrédients pharmaceutiques actifs (Zhao et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,853 à 0,854
Identité (IR) : test réussi
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut se présenter sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
302.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 150 °C
Questions
  1. Hello, I would like to know what the expiry date is of isopropyl myristate SKU 8221021000 Lotno. S8302002247. I couldn't find the CoA nor the CoQ. Could this maybe be send to me? I need this for our product documentation regarding GDP rules.
    1 answer
    1. This product has a minimum shelf life of July 31st, 2027. The Certficate of Analysis can be located on the below webpage using the Lot number "S8302002", the last three digits "-247" is the packing code, and is not relevant to the Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/822102