W515604
Isopropyl palmitate
≥90%
Synonyme(s) :
Isopropyl hexadecanoate
74,90 $
About This Item
74,90 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
oily
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Clé InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter