Principaux documents
S564397
1,4-DIBUTOXYBENZENE
AldrichCPR
S564397-250MG
301,00 $
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S564397-250MG
301,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.33
Numéro MDL:
301,00 $