Principaux documents
339563
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
98%
5 G
50,10 $
50,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50,10 $
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.53
Beilstein:
5266860
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4787 (lit.)
Densité
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
Clé InChI
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride was used in the preparation of 4-hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-tetrafluorobenzoate.[1] It was also used in the synthesis of N-[(4-carbamoylphenyl)carbamothioyl]-2,3,4,5-tetrafluorobenzamide.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
S G Carmella et al.
Cancer research, 50(17), 5438-5445 (1990-09-01)
Hemoglobin adducts of the carcinogenic tobacco-specific nitrosamines 4-(methylnitrosamino)-1(3-pyridyl)-1-butanone and N'-nitrosonornicotine were quantified in blood samples collected from snuff dippers, smokers, and nonsmokers. Mild base treatment of hemoglobin adducted by 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone or N'-nitrosonornicotine releases 4-hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone (HPB). HPB was enriched by solvent
Li-Dan Zhang et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 3), o688-o688 (2011-04-28)
In the title compound, C(15)H(9)F(4)N(3)O(2)S, the N,N'-disubstituted thio-urea fragment adopts a cis,trans geometry, stabilized by an intra-molecular N-H⋯O hydrogen bond to the carbonyl O atom of the tetra-fluoro-benzoyl group. The central thio-urea group makes dihedral angles of 47.79 (7) and 35.54 (8)°