Principaux documents
S562912
6-TRICOSANONE
AldrichCPR
S562912-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S562912-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.622
Numéro MDL:
37,90 $