Principaux documents
S562904
10-TRICOSANONE
AldrichCPR
S562904-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S562904-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.622
Numéro MDL:
261,00 $