Principaux documents
S540706
GLYOXAL BIS-(DIBUTYL ACETAL)
AldrichCPR
S540706-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S540706-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.501
Numéro MDL:
261,00 $