Principaux documents
S414972
5-HYDROXYMETHYL-5-METHYL-1,3-DIOXANE
AldrichCPR
S414972-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S414972-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.161
Numéro MDL:
261,00 $