Principaux documents
S520837
2-(3,6-BIS-(DIETHYLAMINO)-9H-XANTHEN-9-YL)BENZOIC ACID SULFATE
AldrichCPR
S520837-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S520837-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H34N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.656
Numéro MDL:
146,00 $