195944
2-Thiopheneacetic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Thienylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
160 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
63-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8)
Clé InChI
SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges