Principaux documents
S516546
3,3'-(DECAMETHYLENEDIOXY)-BIS-(PROPYLAMINE)
AldrichCPR
S516546-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S516546-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H36N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.478
Numéro MDL:
37,90 $