Principaux documents
S511145
2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL TRIS-(3-MERCAPTOPROPIONATE)
AldrichCPR
S511145-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S511145-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H24O6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.536
Numéro MDL:
146,00 $