Principaux documents
S481858
2-CYANO-3-(3,5-DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY-PHENYL)-PROPIONIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
S481858-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S481858-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H29NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.459
Numéro MDL:
261,00 $