Principaux documents
S480193
2-(AMINO-PH)-7-(2,4-DI-ME-PH-AZO)-6-HO-NAPHTHO(2,1-D)THIAZOLE-8-SULFONIC ACID,NA
AldrichCPR
S480193-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S480193-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C25H19N4NaO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.572
Numéro MDL:
37,90 $