Principaux documents
S480061
2,4-BIS-(2,4-DIMETHYL-PHENYLAZO)-BENZENE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.446
Numéro MDL:
Autres remarques