Principaux documents
101036
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
indicator grade
Synonyme(s) :
PAN
5 G
223,00 $
25 G
683,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
223,00 $
25 G
683,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.27
Beilstein:
206390
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
green to red, upon chelation with metal
orange-red, as an amorphous solid
yellow, when dissolved in organic solvent
Pf
138-141 °C ((280 - 286 °F) - lit)
138-141 °C (lit.)
ε (coefficient d'extinction)
≥15000 at 462-468 nm in methanol at 0.01 g/L
>35,000 at 222-228 nm in methanol at 0.01 g/L
>9,000 at 300-306 nm in methanol at 0.01 g/L
Adéquation
suitable for (Suitable For Use as an Indicator in EDTA Titrations)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
Clé InChI
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
Description générale
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) is an orange-colored dye. It can form chelates with metal ions, which makes it a valuable indicator in complexometric titrations.[1][2]
Application
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is commonly used as an acid-base indicator. It is also suitable as a spectrophotometric reagent, which can extract metal chelates into an organic solvent.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 40, 94-94 (1989)
Analytical Sciences, 5, 601-601 (1989)
Spectrophotometric Investigation of Analytical Reagent 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol and Its Copper Chelate.
Pease BF and Williams MB.
Analytical Chemistry, 31(6), 1044-1047 (1959)
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol as possible analytical reagent.
Cheng KL and Bray RH.
Analytical Chemistry, 27(5), 782-785 (1955)
Solvent extraction and spectrophotometric determination of metals with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol.
Shibata S.
Analytica Chimica Acta, 25(1), 348-359 (1961)