Principaux documents
S461806
ETHYLENE/METHACRYLIC ACID IONOMER, ZINC ION
AldrichCPR
S461806-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S461806-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O4Zn
Poids moléculaire :
263.591
Numéro MDL:
37,90 $