Principaux documents
S460389
ETHYLENE/METHACRYLIC ACID IONOMER, ZINC ION
AldrichCPR
S460389-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S460389-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O4Zn
Poids moléculaire :
263.591
Numéro MDL:
261,00 $