Principaux documents
S451630
GLYCYL-L-PHENYLALANINE
AldrichCPR
S451630-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S451630-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.246
Numéro MDL:
261,00 $